Petroleumbenzin, 35…60 °C für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
38985.K2 38985.M1
38985.K2EA 101 EUR
38985.K2 38985.M1
Petroleumbenzin, 35…60 °C für die HPLC
Petroleumbenzin
CAS No.: 8032-32-4 Flash Point: -49°(-57°F) Physical Form: Liquid Density: 0.640 Refractive Index: 1.3630 Appearance: Colourless Odour: Petroleum-like Boiling Point: 35-60° UN No.: 1268 MDL No.: MFCD00081849
Siedepunkt: 35…60 °C
Dichte: 0,640
Flammpunkt: –49 °C (–57 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 232-453-7
UN-Nummer: 1268
ADR: 3,I