Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
87955.A1 87955.A7 87955.30
87955.A1EA 137 EUR
87955.A1 87955.A7 87955.30
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 69912-79-4