Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Linde 5A, Molecular sieves, 5A 3.0mm-5.0mm pellets
33551.A1
33551.A7
33551.A1EA
124
EUR
33551.A1
33551.A7
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å), Plätzchen, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 69912-79-4 |