Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Plätzchen, Ø 3.2 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
334294-1KG
334294-5KG
334294-1KGEA
240.54
EUR
334294-1KG
334294-5KG
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Plätzchen, Ø 3.2 mm, Fluka™
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Schmelzpunkt:
400 °C Dichte: 2.0 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS-Nummer: 70955-01-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Diameter | 3.2 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 4 |