Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 4 - 8 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
208590-1KG 208590-5KG
208590-1KGEA 214.02 EUR
208590-1KG 208590-5KG
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å), Perlen 4 - 8 mesh, Fluka™
Molekularsieb A4 (0,4 nm, 4 Å)
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2,0 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 70955-01-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form beads
Grain size 4 - 8 mesh Min. 95 %