Petroleumbenzin, 100…140 °C, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8243.5000EA
160.18
EUR
8243.5000
8243.9025
8243.1000
8243.9200
Petroleumbenzin, 100…140 °C, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
100…140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0.728 g/cm³ (15 °C) Flammpunkt: 1 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN-Nummer: 1268 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Boiling Range | 100 - 140 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |