≥99,5%, Stäbe 1/16 in., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 74.32 EUR
69832-250G 69832-1KG
≥99,5%, Stäbe 1/16 in., Fluka™
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147627
CAS-Nummer: 1318-02-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %