, Perlen 8-12 mesh, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 214.02 EUR
208582-1KG 208582-5KG
, Perlen 8-12 mesh, Fluka™
Molekularsieb 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Schmelzpunkt: 400 °C
Dichte: 2 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00147627
CAS-Nummer: 1318-02-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3