Nujol (light oil) für die IR-Spektrophotometrie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L14480.AP
L14480.AD
L14480.APEA
40
EUR
L14480.AP
L14480.AD
Nujol (light oil) für die IR-Spektrophotometrie
Nujol
CAS No.: 8012-95-1
Flash Point: 220°(428°F)
Refractive Index: 1.4680
Melting Point: ca -20°
Boiling Point:
Siedepunkt:
>300 °C Schmelzpunkt: ∼–20 °C Dichte: 0,838 Flammpunkt: 220 °C (428 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00131611 CAS-Nummer: 8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Merck Index: 14,7023 |