Paraffin, höchst fließend
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax
9190.1 9190.2
ROTH9190.1EA 32.8 EUR
ROTH9190.1 ROTH9190.2
Paraffin, höchst fließend
Paraffin
Siedepunkt: 300…450 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
MDL Number: MFCD00131611
CAS-Nummer: 8012-95-1
EINECS: 232-384-2