Paraffin Wachs tested according to Ph Eur, hohe Viskosität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76234-10L 76234-1L
SIAL76234-10LEA 400 EUR
SIAL76234-10L SIAL76234-1L
Paraffin Wachs tested according to Ph Eur, hohe Viskosität, Sigma-Aldrich®
Paraffin
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00132833
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-384-2