Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Linde 13X
334340-1KG 334340-5KG
334340-1KGEA 257.67 EUR
334340-1KG 334340-5KG
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Plätzchen, Ø 1.6 mm, Fluka™
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 63231-69-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Diameter 1.6 mm
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10