Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Perlen 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Linde 13X
B21109.0B
B21109.0I
B21109.30
B21109.0BEA
146
EUR
B21109.0B
B21109.0I
B21109.30
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Perlen 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6
MDL No.: MFCD00131613
Lagerungstemperatur:
Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00164506 CAS-Nummer: 63231-69-6 |