Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Linde 13X
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 97.5 EUR
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å), Pulver
Molekularsieb 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00164506
CAS-Nummer: 63231-69-6