Paraffin, Erstarrungspunkt: 54-56°C, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Wax Paraffin, Paraffin wax
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
327204-12KG 327204-1KG
SIAL327204-12KGEA 572 EUR
SIAL327204-12KG SIAL327204-1KG
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54-56°C, Sigma-Aldrich®
Paraffin
CAS-Nummer: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6