4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153095-1L
153095-250ML
SIAL153095-1LEA
185
EUR
SIAL153095-1L
SIAL153095-250ML
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₇H₁₄O Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0,9328 g/cm³ (0 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001449 CAS-Nummer: 589-91-3 EINECS: 209-664-8 |