1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Cyclohexane-1,4-diol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C101206-100G
C101206-25G
SIALC101206-100GEA
58.8
EUR
SIALC101206-100G
SIALC101206-25G
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekulargewicht: 116.16 g/mol Siedepunkt: 252 Dichte: 1.17 g/cm³ (21.85 °C) |
MDL Number:
MFCD00001448 CAS-Nummer: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |