1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Cyclohexane-1,4-diol
111150250
111151000
ACRO111150250EA
29.5
EUR
ACRO111150250
ACRO111151000
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 99%
1,4-Cyclohexandiol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molekulargewicht: 116.16 g/mol Siedepunkt: 150 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 98…102 °C Flammpunkt: 65 °C |
MDL Number:
MFCD00001448 CAS-Nummer: 556-48-9 EINECS: 209-126-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 97 to 102 °C |
GC | ≥98.5 % |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |