1,5-Cyclooctadien, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cycloocta-1,5-diene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C109207-100ML C109207-1L C109207-4L C109207-500ML
SIALC109207-100MLEA 46.8 EUR
SIALC109207-100ML SIALC109207-1L SIALC109207-4L SIALC109207-500ML
1,5-Cyclooctadien, Sigma-Aldrich®
1,5-Cyclooctadien
Formel: C₈H₁₂
Molekulargewicht: 108.18 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: –69 °C
Dichte: 0.8811 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001752
CAS-Nummer: 111-78-4
EINECS: 203-907-1
UN-Nummer: 2520
ADR: 3 III