trans-1,2-Diphenylpropen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15351.06
A15351.14
A15351.06EA
82.8
EUR
A15351.06
A15351.14
trans-1,2-Diphenylpropen ≥98%
trans-1,2-Diphenylpropen
Purity: 98%
CAS No.: 833-81-8
Molecular Formula: C15H14
Formula Weight: 194.28
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 1906425
Formel:
C₁₅H₁₄ Schmelzpunkt: 79…82 °C Dichte: 0,986 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00026343 CAS-Nummer: 833-81-8 EINECS: 212-300-0 |