4-Propenylveratrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W247618-10KG-K W247618-1KG-K W247618-250G-K
SIALW247618-10KG-KEA 1240 EUR
SIALW247618-10KG-K SIALW247618-1KG-K SIALW247618-250G-K
4-Propenylveratrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
4-Propenylveratrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00009282
CAS-Nummer: 93-16-3
EINECS: 202-224-6