2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
215562-100G 215562-25G
SIAL215562-100GEA 191 EUR
SIAL215562-100G SIAL215562-25G
2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
2-Brom-2-buten (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₄H₇Br
Molekulargewicht: 135 g/mol
Siedepunkt: 82
Dichte: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000141
CAS-Nummer: 13294-71-8
EINECS: 236-316-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 II