1,2-Dibromethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
D40809-25G D40809-5G
SIALD40809-25GEA 170 EUR
SIALD40809-25G SIALD40809-5G
1,2-Dibromethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,2-Dibromethylen (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₂H₂Br₂
Siedepunkt: 111…112 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –53 °C
Dichte: 2,268 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000184
CAS-Nummer: 540-49-8
EINECS: 208-747-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00092