1,5-Cyclooctadien 99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cycloocta-1,5-diene
297120010
297122500
297120025
ACRO297120010EA
85.9
EUR
ACRO297120010
ACRO297122500
ACRO297120025
1,5-Cyclooctadien 99% stabilisiert
1,5-Cyclooctadien
Formel:
C₈H₁₂ Molekulargewicht: 108.18 g/mol Siedepunkt: 151 °C (101.3kPa) Schmelzpunkt: –69.5 °C Dichte: 0.88 g/cm³ Flammpunkt: 38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001752 CAS-Nummer: 111-78-4 EINECS: 203-907-1 UN-Nummer: 2520 ADR: 3 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4920 to 1.4950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | -4'-hydroxyphenyl)propionate |