Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
12061.04
12061.09
12061.04EA
267
EUR
12061.04
12061.09
Ruthenium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Ruthenium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-18-8
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011207
Formel:
Ru Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 2310 °C Dichte: 12.45 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011207 CAS-Nummer: 7440-18-8 EINECS: 231-127-1 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,08452 |