Ruthenium ≤100 ppm ≥99,98% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Pulver, Premion® -22 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
10667.06 10667.14
10667.06EA 667 EUR
10667.06 10667.14
Ruthenium ≤100 ppm ≥99,98% (Metall-Basis ausgeschlossen Ca), Pulver, Premion® -22 mesh
Ruthenium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-18-8 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011207
Formel: Ru
Siedepunkt: 3900 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2310 °C
Dichte: 12.45 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011207
CAS-Nummer: 7440-18-8
EINECS: 231-127-1
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08452