Rhodium, Folie, Dicke 0,1 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11523.FF 11523.FI
11523.FFEA 0 EUR
11523.FF 11523.FI
Rhodium, Folie, Dicke 0,1 mm
Rhodium
Formel: Rh
Molekulargewicht: 102.9 g/mol
Siedepunkt: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1960
Dichte: 12.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011201
CAS-Nummer: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353