Platin, schwarz, große Fläche
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43838.14 43838.06
43838.14EA 0 EUR
43838.14 43838.06
Platin, schwarz, große Fläche
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 25.0-30.4m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 4530 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1773 °C
Dichte: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II