Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm ≤ 2 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42871.03 42871.06
42871.03EA 241 EUR
42871.03 42871.06
Platin ≥99,9% (Metall-Basis), Schwamm ≤ 2 mm (0.08 in)
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689