Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42456.FF 42456.FI 42456.GH
42456.FFEA 297 EUR
42456.FF 42456.FI 42456.GH
Platin ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Platinum
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.67g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689