Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Granulat ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12236.03 12236.06 12236.14
12236.03EA 344 EUR
12236.03 12236.06 12236.14
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Granulat ≤ 6.35 mm (0.25 in)
Platinum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689