Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12075.03
12075.06
12075.77
12075.03EA
321
EUR
12075.03
12075.06
12075.77
Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Pulver -200 mesh
Platinum
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-06-4
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 4530 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1773 °C Dichte: 21,4 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...