Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Schwamm -60 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12074.03 12074.06
12074.03EA 241 EUR
12074.03 12074.06
Platin ≥99,98% (Metall-Basis), Schwamm -60 mesh
Platinum
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-06-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formel: Pt
Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1769 °C
Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689