Platin, schwarz 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
195210010
195210050
ACRO195210010EA
357
EUR
ACRO195210010
ACRO195210050
Platin, schwarz 98%
Platinum
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1772 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,07689 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Black Powder |
Assay | ≥97.5 % (Pt) |
Specific surface area | ≥25 m²/g |