Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver , -200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
12068.03 12068.06 12068.14
12068.03EA 371 EUR
12068.03 12068.06 12068.14
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Pulver , -200 mesh
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III