Palladium ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Drahtform, Ø 1.0 mm, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267112-900MG 267112-9G
SIAL267112-900MGEA 275 EUR
SIAL267112-900MG SIAL267112-9G
Palladium ≥99,9% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Drahtform, Ø 1.0 mm, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121