Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm , -100/+325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
42431.03 42431.06 42431.14
42431.03EA 371 EUR
42431.03 42431.06 42431.14
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Schwamm , -100/+325 mesh
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Appearance: Dark grey to black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,07121