Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm, Ø 6.35 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
40418.KG 40418.KJ
40418.KGEA 893 EUR
40418.KG 40418.KJ
Palladium ≥99,9% (Metall-Basis), Schnecke, Länge 6.35 mm, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.41g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Evaporation source, hydrogen getter, jewelry production, electrical contacts for semiconductors
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121