Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12557.DH
12557.DM
12557.DHEA
0
EUR
12557.DH
12557.DM
Palladium ≥99,95% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈3.80g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |