Palladium ≥99,8% (Metall-Basis), Granulat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12237.03 12237.06 12237.14
12237.03EA 371 EUR
12237.03 12237.06 12237.14
Palladium ≥99,8% (Metall-Basis), Granulat
Palladium
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121