Palladium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 1.0 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
12056.FF 12056.FI
12056.FFEA 2520 EUR
12056.FF 12056.FI
Palladium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Premion®, Dicke 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈7.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formel: Pd
Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1555 °C
Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Merck Index: 12,07121