Palladium ≥99,98% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11918.FF
11918.FI
11918.FFEA
704
EUR
11918.FF
11918.FI
Palladium ≥99,98% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.98+%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈1.9g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formel:
Pd Siedepunkt: 3167 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1555 °C Dichte: 12.02 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Merck Index: 12,07121 |