Nickel, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
266981-100G 266981-500G
SIAL266981-100GEA 48 EUR
SIAL266981-100G SIAL266981-500G
Nickel, Pulver, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel: Ni
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II