Nickel, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
203904-100G 203904-25G 203904-500G
SIAL203904-100GEA 111 EUR
SIAL203904-100G SIAL203904-25G SIAL203904-500G
Nickel, Pulver, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel: Ni
Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1455 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,II