Nickel, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ quality level = MQ100

357588-2.2G 357588-8.8G
SIAL357588-2.2GEA 277 EUR
SIAL357588-2.2G SIAL357588-8.8G
Nickel, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR