Nickel, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
268259-150G
268259-25G
SIAL268259-150GEA
380
EUR
SIAL268259-150G
SIAL268259-25G
Nickel, Sigma-Aldrich®
Nickel
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...