Nickel, Drahtgeflecht 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
45099.HB 45099.FL 45099.GT
45099.HBEA 427 EUR
45099.HB 45099.FL 45099.GT
Nickel, Drahtgeflecht 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Nickel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582