Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
44822.FI 44822.GH 44822.HP
44822.FIEA 41.4 EUR
44822.FI 44822.GH 44822.HP
Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Nickel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈5.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formel: Ni
Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1453 °C
Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011137
CAS-Nummer: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN-Nummer: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,06582