Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44821.FI
44821.GH
44821.HP
44821.FIEA
30.1
EUR
44821.FI
44821.GH
44821.HP
Nickel ≥99,5% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Nickel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈2.2g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 3007 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1453 °C Dichte: 8,9 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,06582 |