Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -150+200 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
44739.22
44739.36
44739.A3
44739.22EA
58.5
EUR
44739.22
44739.36
44739.A3
Nickel ≥99,8% (Metall-Basis), Pulver -150+200 mesh
Nickel
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-02-0
Appearance: Gray
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formel:
Ni Siedepunkt: 2371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1455 °C Dichte: 8.9 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011137 CAS-Nummer: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,II |